Learn More
Azetidin-3-ol-Hydrochloridsalz, TRC
Artikelnummer. 30339859
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30339859 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30339859 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA81320025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azetidin-3-ol, Hydrochloride Salt
CAS 18621-18-6
Summenformel C3 H7 N O . Cl H
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H7NO.ClH/c5-3-1-4-2-3;/h3-5H,1-2H2;1H
SMILES Cl.OC1CNC1
IUPAC-Name azetidin-3-ol;hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol) 109.55
Formelmasse 109.0294