Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azelnidipin
Artikelnummer. 17221162 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 17221162
Marke: Thermo Scientific Chemicals 465060010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123524-52-7
Summenformel C33H34N4O6
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azelnidipin
Menge 1 g
Löslichkeit Löslichkeit aq. soln.: Unlöslich aq. soln. Andere Löslichkeiten: Unlöslich in Hexan, löslich in Aceton, DMF, Methanol, Ethanol und Acetonitril
Schmelzpunkt 193,3 bis 195,0 °C
Formelmasse 582,65
InChI-Schlüssel ZKFQEACEUNWPMT-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)OC(=O)C1=C(C)NC(N)=C(C1C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC1CN(C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-Name 3-[1-(diphenylmethyl)azetidin-3-yl] 5-propan-2-yl 2-amino-6-methyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
Molekulargewicht (g/mol) 582.66