missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azelastin-N-Oxid (Mischung von Diastereomeren), TRC

Código de producto. 30041071
Cambiar vista
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Menge Tamaño de la unidad
30041071 5 mg 5 Milligramm
30040432 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30041071 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA8082605MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 640279-88-5
Summenformel C22 H24 Cl N3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 397.9
Synonym 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1-oxido-1H-azepin-4-yl)-, Azelastine N-Oxide
IUPAC-Name 4-[(4-Chlorophenyl)methyl]-2-(1-Methyl-1-oxidoazepan-1-ium-4-yl)phthalazin-1-one
SMILES C[N+]1([O-])CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O

Especificaciones

Chemischer Name oder Material Azelastine N-Oxide (Mixture of Diastereomers)
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C22H24ClN3O2/c1-26(28)13-4-5-18(12-14-26)25-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-25)15-16-8-10-17(23)11-9-16/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3
Formelmasse 397.1557
Reinheit (%) >95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.