Learn More
Azelainsäure, Mikromol™
Artikelnummer. 17963556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17963556 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17963556 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0687.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Azelainsäure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,7-Heptanedicarboxylic acid
CAS 123-99-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,7-Heptanedicarboxylic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C9 H16 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Azelaic Acid, Nonanedioic acid, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, Lepargylic acid, Anchoic acid, Azelex, Skinoren
InChI-Formel InChI=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES OC(=O)CCCCCCCC(=O)O
IUPAC-Name Nicht anedioische Säure
Molekulargewicht (g/mol) 188.22
Menge 500 mg
Formelmasse 188,1049 g/mol