Learn More
AZD2014, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-[2,4-Bis[(3S)-3-methyl-4-morpholinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-N-methylbenzamide |
| Menge | 50 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C25H30N6O3/c1-16-14-33-11-9-30(16)23-20-7-8-21(18-5-4-6-19(13-18)24(32)26-3)27-22(20)28-25(29-23)31-10-12-34-15-17(31)2/h4-8,13,16-17H,9-12,14-15H2,1-3H3,(H,26,32)/t16-,17-/m0/s1 |
| Formelmasse | 462.2379 |