missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ AZD 9272

Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
AZD 9272 is a potent and selective mGlu5 antagonist (IC50 values are 2.6 and 7.6 nM for rat and human receptors, respectively). Exhibits >3900-fold selectivity for mGlu5 over other mGlu receptors. Also selective over a panel of other targets. Displays discriminative effects in rats. Orally bioavailable and brain penetrant.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 3-Fluoro-5-[3-(5-fluoro-2-pyridinyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]benzonitrile |
| CAS | 327056-26-8 |
| Menge | 50 mg |
| Ziel | Group I mGluR Antagonists |
| Summenformel | C14H6F2N4O |
| Formelmasse | 284.22 |
| Reinheit | >98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur