Learn More
Azaperon, TRC
Artikelnummer. 30007917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
500 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007917 500 mg 500 Milligramm
18060450 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30007917 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA802200500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1649-18-9
Summenformel C19 H22 F N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 327.4
Synonym Butyrophenone, 4'-fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]- (6CI,8CI), 1-(4-Fluorophenyl)-4-[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-1-butanone, 4'-Fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]butyrophenone, Azaperone, Fluoperidol, NSC 170976, R-1929, Stresnil, Suicalm
IUPAC-Name 1-(4-Fluorphenyl)-4-(4-Pyridin-2-ylpiperazin-1-yl)butan-1-on
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCN(CC2)c3ccccn3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azaperone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H22FN3O/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-11-22-12-14-23(15-13-22)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10H,3-4,11-15H2
Formelmasse 327.1747
Reinheit (%) >95%