Learn More
Azaperon 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311046
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311046 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311046 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10340510AL100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azaperone
CAS 1649-18-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Azaperone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H22 F N3 O
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Azaperone, 1-(4-Fluorophenyl)-4-[4-(pyridin-2-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one, 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-, Butyrophenone, 4'-fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]- (6CI,8CI), 4'-Fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]butyrophenone, Azaperone, Fluoperidol, NSC 170976, R-1929, Stresnil, Suicalm
InChI-Formel InChI=1S/C19H22FN3O/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-11-22-12-14-23(15-13-22)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10H,3-4,11-15H2
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCN(CC2)c3ccccn3
IUPAC-Name 1-(4-Fluorphenyl)-4-(4-Pyridin-2-ylpiperazin-1-yl)butan-1-on
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 327.4
Menge 1 mL
Formelmasse 327,1747 g/mol