Learn More
Azadirachtin 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328018
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30328018 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328018 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09011042AL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Azadirachtin A
CAS 11141-17-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Azadirachtin A
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C35 H44 O16
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2,7-Methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin, 1H,7H-naphtho[1,8-bc:4,4a-c']difuran-5,10a(8H)-dicarboxylic acid deriv., Align, AzaMax, Azadirachtin, Azadirachtin A, Azatin, Azatin EC, Azatin Magnum, Azatin XL, BioNEEM, Biosal, Ecozin, Gronim, NeemAzal, NeemAzal F, NeemAzal T, NeemAzal T/S, NeemAzal W, Neemazol, Neemgold, Nimbicidine, Nimurin, Oikos, Oikos 25 plus, Oikos 323 Bio, Ornazin, Safer BioNEEM, Suneem, Superneem
InChI-Formel InChI=1S/C35H44O16/c1-8-15(2)24(38)49-18-12-19(48-16(3)36)32(26(39)43-6)13-46-21-22(32)31(18)14-47-34(42,27(40)44-7)25(31)29(4,23(21)37)35-20-11-17(30(35,5)51-35)33(41)9-10-45-28(33)50-20/h8-10,17-23,25,28,37,41-42H,11-14H2,1-7H3/b15-8+/t17-,18+,19-,20+,21-,22-,23-,25+,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34+,35+/m1/s1
SMILES COC(=O)[C@@]1(O)OC[C@@]23[C@H](C[C@@H](OC(=O)C)[C@]4(CO[C@@H]([C@@H](O)[C@](C)([C@H]12)[C@]56O[C@@]5(C)[C@H]7C[C@@H]6O[C@@H]8OC=C[C@]78O)[C@H]34)C(=O)OC)OC(=O)\C(=C\C)\C
IUPAC-Name Dimethyl-(1S,4S,5R,6S,7S,8R,11S,12R,14S,15R)-12-Acetoxy-4,7-dihydroxy-6-[(2S,6S,9R,11S)-2-hydroxy-11-methyl-5,7,10-trioxat-tracyclo[6.3.1.0^{2,6}.0^{9,11}]dodec-3-en-9-yl]-6-methyl-14-[(E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy-3,9-dioxat-tracyclo[6.6.1.0^{1,5}.0^{11,15}]pentadecan-4,11-dicarboxylat
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 720.72
Menge 5 x 1 mL
Formelmasse 720.2629 g/mol