Learn More
Azadibenzocyclooctyn-PEG4-Alkohol, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15436489
444.11 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
C29H36N2O7
MFCD22380739
ADIBO-PEG4-alcohol
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
C29H36N2O7
MFCD22380739
ADIBO-PEG4-alcohol
ADIBO-haltiges Reagenz mit PEG4-Spacer und Alkoholterminus
ADIBO-containing reagent with PEG4 spacer and alcohol terminus
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Azadibenzocyclooctyne-PEG4-alcohol
Farbe Gelb
Menge 100 mg
Formelmasse 524.61
Physikalische Form Feste oder viskose Flüssigkeit