Learn More
Azadibenzocyclooctyne-PEG, MW 5,000, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Azadibenzocyclooctyn-PEGis wird für kupferfreie Klickchemie-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl lagern,
Azadibenzocyclooctyn-PEGis wird für kupferfreie Klickchemie-Reaktionen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl lagern,
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Azadibenzocyclooctyne-PEG |
| Farbe | Weiß bis grau |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | ADIBO-PEG, MW 5,000 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
| Formelmasse | 5kDa |
| Physikalische Form | Fest |