Learn More
Azadibenzocyclooctyn-NHS-Ester, mit 4-Kohlenstoff-Linker, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Azadibenzocyclooctyne-NHS ester, with 4 carbon linker is used in various applications like protein-peptide conjugates, antibody-enzyme or antibody-drug conjugates, protein or peptide-oligonucleotide conjugates and surface modification. It is used to introduce cyclooctyne moiety in to biomolecules and amine containing compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Azadibenzocyclooctyn-NHS-Ester mit 4 Kohlenstoff-Linker wird in verschiedenen Anwendungen wie Proteinpeptid-Konjugaten, Antikörper-Enzym- oder Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten, Protein- oder Peptid-Oligonukleotid-Konjugaten und Oberflächenmodifikationen verwendet. Es wird verwendet, um Cyclooctyn-Anteile in Biomoleküle und aminhaltige Verbindungen einzuführen.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylformamid, Terahydrofuran, Dimethylsulfocid und Dichlormethan.
Hinweise
Feuchtigkeits- und hitzeempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Azadibenzocyclooctyne-NHS ester |
| Namenshinweis | with 4 carbon linker |
| Farbe | Weiß bis grau |
| Menge | 25 mg |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in dimethyl formamide,terahydrofuran,dimethyl sulfocide and dichloromethane. |
| Formelmasse | 402.4 |
| Physikalische Form | Fest |