Learn More
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Einkanal-Makropipette
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10379589 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 10 ml
1 bis 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10379589
Marke: CORNING AXYGEN™ AP5000
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CORNING AXYGEN™ Axypet™ Einkanal-Makropipette vereint hohe Genauigkeit und Präzision mit innovativem Design für mehr Komfort beim Pipettieren über längere Zeiträume.
  • Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
  • 3 Jahre Garantie
  • Die einzigartige EZIject-Taste auf der Seite reduziert die Daumenbewegung
  • Ein Fingerhaken sorgt für einen entspannteren Griff
  • Der große ergonomische Druckknopf lässt sich leicht mit dem Daumen drücken
  • Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen während des Verfahrens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit ±0.6/±0.5 %
Anzahl Kanäle 1
Produktlinie Axypet
Typ Makropipette
Volumen (metrisch) 1 bis 5 ml
Präzision ±0.25/plusmn;0.15 %
Menge 1/Pckg.
Gewährleistung 3 Jahre