Learn More
Axygen™ Axypet™ 8-Kanal-Digitalpipettierer, Kalibrierung 3x10 STD
Artikelnummer. 17223634 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,5 bis 10 μl
20 bis 200 μl
5 bis 50 μl
50 bis 300 μl
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
17223634 0,5 bis 10 μl 1 Stück
17283634 5 bis 50 μl 1 Stück
17243634 20 bis 200 μl 1 Stück
17263634 50 bis 300 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17223634 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. AP810STD
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hohe Genauigkeit und Präzision durch innovative Konstruktionsmerkmale, die das Pipettieren über einen längeren Zeitraum komfortabler machen.
  • ISO 17025 vorkalibriert
  • Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
  • Die einzigartige EZIject-Taste auf der Seite reduziert die Daumenbewegung
  • Ein Fingerhaken sorgt für einen entspannteren Griff
  • Der große ergonomische Druckknopf lässt sich beim Kontakt leicht mit dem Daumen drücken
  • Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen während des Vorgangs
  • Drucktaste und Auswerfertaste sind ergonomisch angeordnet
  • Mit dem gebogenen Auswerferstab können Spitzen in Schritten ausgeworfen werden, wodurch die für den Auswurf erforderliche Kraft reduziert wird
  • Der Spitzenverteiler dreht sich um 360°
  • Jeder Kanal der Pipette verfügt über eine individuelle, präzise Kolbenbaugruppe, um Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von einer Pipettierserie zur nächsten zu gewährleisten
  • Die Kolben ziehen sich zurück, wenn sie gegen eine Reihe von Spitzen gedrückt werden
  • Jeder Kolben bewegt sich unabhängig, wodurch ein Festklemmen der Spitzen minimiert wird
  • Das Mikrometer ist für die Auswahl ganzer oder fraktionierter Volumeneinheiten stufenlos einstellbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO17025
Anzahl Kanäle 8
Produktlinie Axypet
Typ Mehrkanal-Pipettiergerät
Volumen (metrisch) 0,5 bis 10 μl
Menge 1/Packung, 1/Karton