Learn More
Axygen™ Axypet™ 12-Kanal-Digitalpipettierer, Kalibrierung 3x10 STD
Alle ansehen Axygen Scientific ProdukteBeschreibung
- ISO 17025 vorkalibriert
- Das daumenfreundliche Pipettiersystem mit weicher Feder reduziert Ermüdungserscheinungen
- Die einzigartige EZIject-Taste auf der Seite reduziert die Daumenbewegung
- Ein Fingerhaken sorgt für einen entspannteren Griff
- Der große ergonomische Druckknopf lässt sich beim Kontakt leicht mit dem Daumen drücken
- Die Sperrfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen während des Vorgangs
- Drucktaste und Auswerfertaste sind ergonomisch angeordnet
- Mit dem gebogenen Auswerferstab können Spitzen in Schritten ausgeworfen werden, wodurch die für den Auswurf erforderliche Kraft reduziert wird
- Der Spitzenverteiler dreht sich um 360°
- Jeder Kanal der Pipette verfügt über eine individuelle, präzise Kolbenbaugruppe, um Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von einer Pipettierserie zur nächsten zu gewährleisten
- Die Kolben ziehen sich zurück, wenn sie gegen eine Reihe von Spitzen gedrückt werden
- Jeder Kolben bewegt sich unabhängig, wodurch ein Festklemmen der Spitzen minimiert wird
- Das Mikrometer ist für die Auswahl ganzer oder fraktionierter Volumeneinheiten stufenlos einstellbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO17025 |
| Anzahl Kanäle | 12 |
| Produktlinie | Axypet |
| Typ | Mehrkanal-Pipettiergerät |
| Volumen (metrisch) | 5 bis 50 μl |
| Menge | 1/Packung, 1/Karton |