Learn More
Axygen™ Axygen™ Zymark™ RapidPlate/Sciclone und Tecan™ TEMO Aquarius Genmate: 50 μl
ohne Angabe
Marke: Axygen™ ZT-50-R-S
Additional Details : Gewicht : 10.89000kg
Beschreibung
- Transparente Spitzen
- Gestelle in hellgrün, blau und grau
Bestellinformation
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
50 μ l | |
Ja | |
Hellgrün | |
Nicht-ANSI | |
Gestell | |
Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ TeMo, Tecan™ Aquarius MCA96-Kopf, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, SciClone™ HV96, CAS-4200-1ch. 20–150 μl/Sek. Kopf | |
PP (Polypropylen) |
Ungefiltert | |
Transparent | |
Ja | |
Maxymum Recovery™ für weiter verbesserte Genauigkeit und Präzision bei gleichzeitiger Reduzierung von Probenverlusten | |
Automatisierung, Round | |
Caliper Zymark |