Learn More
Axygen™ Zymark™ RapidPlate/Sciclone und Tecan™ TEMO Aquarius Genmate: 50 μl
ohne Angabe
Marke:  Axygen ZT-50-R
Additional Details : Gewicht : 10.90000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12706689
  • 307.00 CHF / 4800 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 06-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparente Spitzen
  • Gestelle in hellgrün, blau und grau
Bestellinformation
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
Spezifikation
50 μ l
Nicht steril
Hellgrün
Rund
Nicht-ANSI
Tecan™ Aquarius MCA96-Aufsatz, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, CAS-4200-1 Ch. 20 – 150 μ l/s Aufsatz, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, SciClone™ HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head
Gestell
Ungefiltert
Durchsichtig
Ja
PP (Polypropylen)
Maxymum Recovery™ für weiter verbesserte Genauigkeit und Präzision bei gleichzeitiger Reduzierung von Probenverlusten
Tecan™ Aquarius MCA96-Aufsatz, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, Tecan™ Aquarius MCA96 head, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, SciClone™ HV96
Automatisierung