Beschreibung
- Spitzenformat: 96er Spitze und 384er Spitze
- Spitzenvolumenbereich: 25 μL bis 200 μL
- Material der Spitze: Transparentes Polypropylen
- Frei von Rnase, Dnase und humaner gDNA
- Nicht-pyrogenisch
- Verfügbare Optionen:
- Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
- Nicht steril oder steril
- Standard oder Axygen™ Maxymum Recovery™ Oberfläche - Kompatible Köpfe: HV96, CAS-4200-1 (20 - 150 μl/sec.), LV96, LV384
- Rack-Format: Nicht-ANSI (96) und ANSI/SLAS (384)
- Material des Gestells: Polypropylen
Bestellinformation
96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 30 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Klar |
| Gestellfarbe | Hellgrün |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pyrogenfrei |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Automatisierung, Runden |
| Mehr anzeigen |