Learn More
Axygen™ Axygen™ Tecan™ Freedom™ Evo™/Caliper™ Zephyr™/Biotek™ Roboterspitzen
Sorgen Sie für gleichbleibende Leistung und Qualität. Axygen™ Automatisierungsspitzen für Tecan™, Zymark™, Biotek™ und Dynamic Devices bestehen aus transparentem Polypropylen in 96-Well-Gestellen. Lieferbar als unsteril/steril, ohne/mit Filter, mit weiter Öffnung und Beschriftungsfeld am Boden und mit Volumina von 50 bis 200 μl.
Marke:  Axygen™ EVF-100-R-S
Additional Details : Gewicht : 9.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12726689
  • 650.00 CHF / 4800 Stück
Verfügbar ab
05-07-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Umfassendes Sortiment an Pipettenspitzen für automatisierte Liquid-Handling-Systeme
  • Hergestellt nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung
  • Mit Automatisierungstechnik zusammengesetzt, um konsistente Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • Die Spitzen sind zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
  • Erhältlich in verschiedenen Volumen: 50, 100, 180 und 200 μl
  • Mit den folgenden Modellen kompatibel:
    • Tecan™ Freedom Evo™, TeMo und Aquarius mit MCA96-Kopf
    • Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ und Zephyr™ mit HV96-Kopf
    • Biotek™ Precision™ und Precision XS 8 oder 12-Kopf
    • Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Kanal-Standardvol. und 96-Kanal-Kleinvol.-Kopf
Spezifikation
Spezifikation
100 μl
Steril
Hellgrau
PP (Polypropylen)
DNAse-/RNAse-frei
Tecan™ Freedom Evo™, TeMo und Aquarius, Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ und Zephyr™, Biotek™ Precision™ und Precision XS, und Dynamic Devices Oasis LM, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, Zephyr™, Dynamische Geräte Oasis LM, SciClone™, Zephyr™, BioTek™ Precision™, BioTek™ Precision™ XS, Dynamic Devices Oasis LM
Gestell
SBS Rack
Gefiltert
Durchsichtig
Rund
ANSI
Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen
Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, Zephyr™, Dynamische Geräte Oasis LM, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, Zephyr™, BioTek™ Precision™, BioTek™ Precision™ XS, Dynamic Devices Oasis LM
Automatisierung
50 Racks/Cs.