Beschreibung
Wählen Sie aus einer Vielzahl von Konfigurationen:
- 48-Deepwell-Mikrotiterplatte, rechteckig, mit pyramidenförmigem Boden
- 96-Deepwell-Mikrotiterplatte mit quadratischen Wells
- 384-Deepwell-Diamantplatte mit quadratischen Wells
- 96-Well-Assayplatten mit rundem Boden (SBS-Stellfläche) oder V-Boden (SBS-Stellfläche)
- 24-Deepwell-Mikrotiterplatte, rechteckig
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI, SLAS 1-2004 |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Klar |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Wellform | Rund |
| Mehr anzeigen |