Learn More
Axygen™ Spezialspitzen
Artikelnummer. 11396284 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
:
Band: 5 bis 50 μL, Rack
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
11396284 Band: 5 bis 50 μL, Rack
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11396284 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. FPT384R
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für den Einsatz mit Pipetman™, Costar, Onepette, 8 und 12 Pette, Eppendorf™, Finnpipette™, Labpette, 8 und 12-Kanal, Nichiryo, Oxford-Benchmate, Rainin™ EDP2, SocorexTitertek™, Digita
  • Band: 5 bis 50 μL
  • Transparente Gestellspitzen
  • Steril oder nicht steril
Bestellinformation
  • Mikrovolumen-Spitzen:
  • Im Gestell: 384 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
  • Makrovolumen-Spitzen:
  • Großpackung: 250 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 5 bis 50 μl
Sterilität Nicht steril
Farbe Klar
Autoklavierbar Autoklavierbar
Reinigungsnachweise Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Format Racks
Spitzenform Mikrovolumen
Zur Verwendung mit (Geräte) Gilson Pipetman, Costar Onepette, Costar 8-Pette, Costar 12-Pette, Eppendorf, Thermo Scientific Finnpipette, Labpette Multichannel, Nichiryo, Oxford Benchmate, Rainin EDP2, Titertek
Material Polypropylen