Learn More
Axygen™ Axygen™ Spezialspitzen, für Axypet-16
Für den Einsatz mit Axypet-16 Pipetten
Marke:  Axygen™ T-1536-R
Additional Details : Gewicht : 10.40000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12712946
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Verpackung: Gestell
  • Typ: Mikrovolumen
Spezifikation
Spezifikation
0.5 bis 30 μl
Durchsichtig
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin
Mikrovolumen
Axypet-16
Nicht steril
Ja
Gestell
384 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
PP (Polypropylen)