Learn More
Axygen™ Axygen™ Spezialspitzen, für Axypet-16
Für den Einsatz mit Axypet-16 Pipetten
Marke: Axygen™ T-1536-R
Additional Details : Gewicht : 10.40000kg
Beschreibung
- Verpackung: Gestell
- Typ: Mikrovolumen
Spezifikation
0.5 bis 30 μl | |
Durchsichtig | |
Frei von DNase, RNase, ATP und Endotoxin | |
Mikrovolumen | |
Axypet-16 |
Nicht steril | |
Ja | |
Gestell | |
384 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton | |
PP (Polypropylen) |