Learn More
Axygen™ Reagenzreservoirs mit mittlerem Profil und Einzelbrunnen
Alle ansehen Axygen Scientific ProdukteBeschreibung
Corning bietet eine komplette Produktlinie von Axygen Reagenzien-Reservoirs mit einem und mehreren Wells, die in mehreren Formaten für die automatisierte und manuelle Verwendung erhältlich sind.Alle Reservoirs sind entsprechend den Standardabmessungen für Mikrotiterplatten gemäß ANSI/SLAS konzipiert und mit den meisten Automatisierungs-Workstations kompatibel.Reagenzien-Reservoirs werden aus Polypropylen hergestellt und zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit aus.
- Langlebig und kostengünstig
- Verschiedene Formate für mehrere Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ANSI/SLAS, RNase-/DNase- und pyrogenfrei |
| Farbe | Klar |
| Kapazität (metrisch) | 170 ml |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Typ | Reagenzienreservoir |
| Anzahl pro Karton | 25/Karton |
| Anzahl pro Packung | 25/Packung |
| Verpackung | 25/Karton |
| Kanäle | 384 Bodentröge |
| Mehr anzeigen |