Learn More
Axygen™ Axygen™ Schraubverschlüsse mit O-Ringen
Ausführungen mit und ohne Öse erhältlich
Marke:  Axygen™ SCO-LP-O
Additional Details : Gewicht : 2.30000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12729388
  • 770.00 CHF / 4000 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 05-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Steril oder unsteril
  • In verschiedenen Farben erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Varianten der 0,5 ml-, 1,5 ml- und 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit und ohne Stehrand
Orange
O-Ring
4000/Cs.
Polypropylen
Schlaufe
500/Pk.
Nicht steril