Learn More
Axygen™ Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Self-Standing
Selbststehende Röhrchen
Marke:  Axygen™ ST-050-SS-X
Additional Details : Gewicht : 6.35000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12789598
  • 433.00 CHF / 4000 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben
  • Röhrchen mit Volumen von 0.5 bis 2.0 ml
  • Auswahl zwischen durchsichtig und braun
Bestellinformation
Kappen separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
20000 x g
RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Bernsteinfarbig
500/Packung
Nicht steril
Keine Kappe
Schraubverschluss
0.5 ml
Polypropylen
500 Röhrchen/Packung, 8 Packungen/Karton
Nein
Konisch