Learn More
Axygen™ Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Self-Standing
Selbststehende Röhrchen
Marke: Axygen™ ST-050-SS-X
Additional Details : Gewicht : 6.35000kg
Beschreibung
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben
- Röhrchen mit Volumen von 0.5 bis 2.0 ml
- Auswahl zwischen durchsichtig und braun
Bestellinformation
Kappen separat erhältlich.
Spezifikation
20000 x g | |
RNase-, DNase-, pyrogenfrei | |
Bernsteinfarbig | |
500/Packung | |
Nicht steril | |
Keine Kappe |
Schraubverschluss | |
0.5 ml | |
Polypropylen | |
500 Röhrchen/Packung, 8 Packungen/Karton | |
Nein | |
Konisch |