Learn More
Axygen™ Röhrchen mit Schraubverschluss ohne Kappen: Konisch mit konischem Boden
Artikelnummer. 12789608 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Kapazität (metrisch):
1.5 ml
2 ml
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12789608 Klar 2 ml 4000 Stück
12719608 Klar 1.5 ml 4000 Stück
11324225 Klar 1.5 ml 500 Stück
11374225 Klar 2 ml 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12789608 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. ST200CS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    567.00 CHF
    377.79 CHF / 4000 Stück
    Sparen 189.21 CHF
    33% Rabatt
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konische Röhrchen
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Kapazität (metrisch) 2 ml
Farbe Klar
Material Polypropylen
Verpackung Beutel
Sterilität Steril
Verschlusstyp Nicht enthalten
Bodenform Konisch
Max. RZB 20,000 x g
Produkttyp Microcentrifuge Tube