Learn More
Axygen™ Röhrchen mit Schraubverschluss ohne Kappen: Konisch
Artikelnummer. 12769608 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Sterilität:
Steril
Unsteril
Kapazität (metrisch):
0.5 ml
1,5 ml
1.5 ml
2 ml
Bodenform:
Konisch
Länglich konisch
Packungsgröße:
4000 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 12769608
Marke: Axygen™ ST150X
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Konische Röhrchen
Geeignet für ein breites Spektrum an Laboranforderungen, einschließlich Entnahme, Verarbeitung, Zentrifugation, Lagerung und Verpackung/Versand von Proben
  • Röhrchenvolumen von 0,5 bis 2,0 ml
  • Auswahl zwischen durchsichtig und braun
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, pyrogenfrei
Kapazität (metrisch) 1,5 ml
Farbe Bernsteinfarben
Material Polypropylen
Verpackung 500 Röhrchen/Packung, 8 Packungen/Karton.
Sterilität Unsteril
Graduated Nein
Verschlusstyp Nicht enthalten
Bodenform Konisch
Max. RZB 20000xG