Beschreibung
- Ausgelegt für 12.000 RCF
- Gedruckte Graduierungen und Schreibfläche zur Probenidentifizierung
- Schraubverschlüsse lassen sich mit einer Hand schließen.
- Sterile Ausführungen sind ebenfalls erhältlich.
- RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogenisch
Spezifikation
Spezifikation
| Art der Kappe | Schraubverschluss |
| Verschlussmaterial | HDPE |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Kapazität (metrisch) | 15 ml |
| Farbe | Klar |
| Material | Polypropylen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Probenbestimmung |
| Enthält | Schraubverschluss |
| Anzahl pro Packung | 25/Packung |
| Verpackung | Beutel |
| Mehr anzeigen |