Learn More
Axygen™ Axygen™ vorsterilisierte konische Zentrifugenröhrchen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12519107 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
50 ml
Verpackung:
25 Röhrchen und Kappen/Gestell; 20 Gestelle/Kt.
25 Röhrchen mit Kappen/Einheit, 20 Einheiten/Karton
50 Röhrchen und Kappen/Einheit; 20 Einheiten/Kt.
Beutel
Packungsgröße:
500 Stück
Artikelnummer. 12519107
Marke: Axygen™ SCT50ML25S
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Graduierte Röhrchen mit konischem Boden
  • Schriftfeld für die Probenidentifizierung
  • Kappen sind mit einer Hand verschließbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Art der Kappe Schraubverschluss
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 50 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Probenbestimmung
Enthält Schraubverschluss
Verpackung 25 Röhrchen mit Kappen/Einheit, 20 Einheiten/Karton
Sterilität Steril
Bodenform Konisch
Max. RZB 12000 x g