missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ X10000 200μL YLW TIP MAX REC Eppendorf Pipettor VE=10000
Alle ansehen Axygen Scientific ProdukteBeschreibung
Bestellinformation
CapacityMetric
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 200 μL |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Farbe | Yellow |
| Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | For Ultra-low Retention and High Yield |
| Format | Hinged Rack |
| Spitzenform | Universal |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Maximum Recovery Compatible Pipette |
| Skala | Yes |
| Produktlinie | Axygen |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?