Learn More
Axygen™ Axygen™ Universal-Pipettenspitze aus Polypropylen
Die Axygen™ Aerosolbarrieren-Mikropipettenspitzen ermöglichen einen freien Luftdurchlass und blockieren gleichzeitig die Aerosolkontamination.
Marke:  Axygen™ TF-150
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12665475
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Technologisch fortschrittliches Filtermaterial
  • Die Filtermembran enthält keine auswaschbaren Zusätzen
  • Erhältlich mit Maxymum Recovery™ Oberfläche für verbesserte Genauigkeit und maximale Probenrückgewinnung
  • Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen (steril)
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Materialoptionen für Kontaktspitzen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 to 1000 μL
Non-sterile
Autoclavable
Bulk
Bulk = 1000 tips/pack
Universal Fit
Filtered
Clear
DNase, RNase Free
Universal
Aerosol Barrier Micropipette Tips
Polypropylene
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Axygen™ Universal-Pipettenspitze aus Polypropylen > Non-Sterile, 1 to 150μL