Learn More
Axygen™ X25 RESERVOIR 1WELL 8 CH HP PST PST
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Zertifizierung/Konformität:
Zertifiziert RNase-/DNase-frei
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
Corning bietet eine komplette Produktlinie von Axygen Reagenzien-Reservoirs mit einem und mehreren Wells, die in mehreren Formaten für die automatisierte und manuelle Verwendung erhältlich sind.Alle Reservoirs sind entsprechend den Standardabmessungen für Mikrotiterplatten gemäß ANSI/SLAS konzipiert und mit den meisten Automatisierungs-Workstations kompatibel.Reagenzien-Reservoirs werden aus Polypropylen hergestellt und zeichnen sich durch hervorragende chemische Beständigkeit aus.
- Langlebig und kostengünstig
- Verschiedene Formate für mehrere Anwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert RNase-/DNase-frei |
| Farbe | Klar |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Steril |
| Typ | Reagenzienreservoir |
| Anzahl pro Karton | 25 |
| Anzahl pro Packung | 25 |
| Kanäle | 8 Bodentröge |
| Bodenform | Flach |