Learn More
Axygen™ Axygen™ Unsterile Automationsspitze aus Polypropylen
Die Axygen™ Mikropipettenspitzen für die Automatisierung, PerkinElmer/MultiPROBE Janus™ Systeme bestehen aus Polypropylen und bieten eine Vielzahl von Optionen, die Ihren Anforderungen entsprechen.
165.46 CHF - 865.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Ungefiltert |
---|---|
Sterilität | Nicht steril |
Farbe | Durchsichtig |
Reinigungsnachweise | Frei von RNase, DNase, humaner gDNA und Pyrogen |
Format | Gestell |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12712916
|
Axygen™
RRP-200-C-R |
200 μl | PerkinElmer™ MultiPROBE, Janus™ |
865.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12792916
|
Axygen™
RRP-50-C-R |
50 μl | PerkinElmer™ MultiPROBE, Janus™ |
865.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11330295
|
Axygen™
RRP-50-C-R |
50 μl | PerkinElmer™ MultiPROBE, Janus™ |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11310295
|
Axygen™
RRP-200-C-R |
200 μl | PerkinElmer™ MultiPROBE, Janus™ |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
- Steril und nicht steril erhältlich
Spezifikation
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
Gestell | |
10 Racks/Packung,5 Packungen/Karton | |
PerkinElmer™ MultiPROBE, Janus™ | |
Polypropylen |
Nicht steril | |
Frei von RNase, DNase, humaner gDNA und Pyrogen | |
Automatisierung, Round | |
Mikropipettenspitze für Automatisierung | |
Spitze |