Learn More
0.5ml Pre-Sterilized Screw Cap Tube, Pre- Sterilized (Self Standing) Blue VE=4000
Marke: Axygen SCT-050-SS-B-S
Additional Details : Gewicht : 0.87300kg
Spezifikation
Schraubverschluss | |
0,5 ml | |
Schraubverschluss mit O-Ring | |
Gehäuse 4000Pack | |
Nein |
Blau | |
Polypropylen | |
Gehäuse 4000Pack | |
Steril | |
Schraubverschluss |