Learn More
Axygen™ Axygen™ Graduierte Pipettenspitze aus Polypropylen mit universeller Passform
Die Axygen™ Pipettenspitzen mit universeller Passform sind mit den meisten Einkanal- und Mehrkanal-Mikropipetten in Forschungsqualität kompatibel und als DNase-/RNase-frei und Pyrogen-frei zertifiziert.
Marke: Axygen™ TE-204-Y-R-S
333.19 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23272" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 10.89000kg
Beschreibung
- RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogen
- Humane gDNA- und PCR-Hemmung-frei
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Erhältlich mit einer Vielzahl von Spitzenarten, einschließlich abgeschrägter, feiner Spitze und breiter Bohrung
- Steril und nicht steril erhältlich
- In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich
- Erhältlich mit Maxymum Recovery™ Oberfläche für verbesserte Genauigkeit und maximale Probenrückgewinnung
Bestellinformation
dimQuantity
Spezifikation
200 μl | |
steril | |
Autoklavierbar | |
Gestell | |
Gestell | |
Ein-Kanal-Pipette, Mehrkanalpipette, Universal Fit, Eppendorf Compatible | |
Polypropylen |
ohne Filter | |
Gelb | |
Frei von DNase, RNase, Pyrogen, humaner gDNA und PCR-Inhibitoren | |
Universal | |
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Koffer | |
Ja | |
10, 50, 100 μl |