Learn More
Axygen™ Axygen™ Graduierte Pipettenspitze aus Polypropylen mit universeller Passform
Die Axygen™ Pipettenspitzen mit universeller Passform sind mit den meisten Einkanal- und Mehrkanal-Mikropipetten in Forschungsqualität kompatibel und als DNase-/RNase-frei und Pyrogen-frei zertifiziert.
Marke: Axygen™ TR-222-C-STK
Additional Details : Gewicht : 3.97000kg
Beschreibung
- RNase-/DNase-frei
- Nicht-pyrogen
- Humane gDNA- und PCR-Hemmung-frei
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Erhältlich mit einer Vielzahl von Spitzenarten, einschließlich abgeschrägter, feiner Spitze und breiter Bohrung
- Steril und nicht steril erhältlich
- In Großpackungen, im Rack oder Stapelgestell erhältlich
- Erhältlich mit Maxymum Recovery™ Oberfläche für verbesserte Genauigkeit und maximale Probenrückgewinnung
Spezifikation
200 μl | |
Nicht steril | |
Ja | |
Gestell | |
Stapelbares Gestell | |
Einkanalpipetten, Mehrkanalpipette, Universal Fit | |
Polypropylen |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
Frei von DNase, RNase, Pyrogen, humaner gDNA und PCR-Inhibitoren | |
Abgeschrägt | |
96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel, 10 Stapel/Kiste | |
Ja | |
10, 50, 100 μl |