Learn More
Axygen™ Axygen™ PerkinElmer™/Packard Roboter-Spitzen: Maxymum Recovery
Ideal für MiniTrak, PlateTrak und Evolution P3
Marke:  Axygen™ PK-200-L-R
Additional Details : Gewicht : 9.63000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12732896
  • 466.00 CHF / 4800 Stück
Verfügbar ab
28-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Roboterspitzen nutzen keine Formtrennmittel Nukleinsäure-, Nuklease- und Endotoxin-sicher für vollständigen Schutz gegen Kontamination.
  • Spitzenvolumen: 20 bis 200 μl
  • Farbe der Spitze: transparent
  • Farbe des Gestells: grün
Bestellinformation
Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Compliance
Die Produkte von Axygen werden in einer in einer reinen, kontrollierten, “hochmodernen” Anlage hergestellt und sind zertifiziert RNase-, DNase- und Endotoxin-sicher
Spezifikation
Spezifikation
200 μl
Nicht steril
Grün
Polypropylen
DNAse-/RNAse-frei
PerkinElmer™ MDT-384 30 μl, PerkinElmer™ Evolution P3™, PerkinElmer™ MiniTrak™, PerkinElmer™ PlateTrak™, PerkinElmer™ MDT-96 P235, PerkinElmer™ MDT-96 P50, PerkinElmer™ MDT-384 30μL
Gestell
SBS Rack
Ohne Filter
Transparent
Rund
RNase-frei, DNase-frei, ANSI
Maxymum Recovery™, Pyrogen-frei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen, Nukleinsäure, Nuklease- und Endotoxin-frei für vollständigen Schutz vor Kontamination
PerkinElmer™ MDT-384 30 μl, PerkinElmer™ Evolution P3™, PerkinElmer™ MiniTrak™, PerkinElmer™ PlateTrak™, PerkinElmer™ MDT-96 P235, PerkinElmer™ MDT-96 P50, PerkinElmer™ MDT-384 30μL
Im Gestell
50 Racks/Cs.