Learn More
30ul Pre-Sterlized Filtered Tips for Packard's Plate Track 384 Head VE=19200
Alle ansehen Axygen Scientific ProdukteBeschreibung
- DNase-frei, RNase-frei, Pyrogen-sicher
- 384-Tip-Format für MDT 384-30 μL-Kopf
- Transparentes Polypropylen
- Steril
- Mit aerosolbeständigem Filter
- Verpackung: 384 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 30 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Klar |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Runden |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PerkinElmer |
| Produktlinie | PerkinElmer |
| Material | Polypropylen |