Learn More
30ul Pre-Sterlized Filtered Tips for Packard's Plate Track 384 Head VE=19200
Artikelnummer. 12531258 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
30 μl
Packungsgröße:
3840 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
12531258 30 μl 3840 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12531258 Lieferant Axygen Lieferanten-Nr. PKF384RS
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
384-Well-Tips zur Verwendung mit PerkinElmer
  • DNase-frei, RNase-frei, Pyrogen-sicher
  • 384-Tip-Format für MDT 384-30 μL-Kopf
  • Transparentes Polypropylen
  • Steril
  • Mit aerosolbeständigem Filter
  • Verpackung: 384 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 30 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Klar
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Format Racks
Spitzenform Runden
Zur Verwendung mit (Geräte) PerkinElmer
Produktlinie PerkinElmer
Material Polypropylen
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.