Learn More
30ul Pre-Sterlized Filtered Tips for Packard's Plate Track 384 Head VE=19200
Alle ansehen Axygen Scientific ProdukteBeschreibung
- DNase-frei, RNase-frei, Pyrogen-sicher
- 384-Tip-Format für MDT 384-30 μL-Kopf
- Transparentes Polypropylen
- Steril
- Mit aerosolbeständigem Filter
- Verpackung: 384 Spitzen/Rack, 10 Racks/Packung, 5 Packungen/Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 30 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Klar |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Runden |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | PerkinElmer |
| Produktlinie | PerkinElmer |
| Material | Polypropylen |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?