Beschreibung
- Spitzenformat: 96er Spitze
- Spitzenvolumenbereich: 50 μL bis 200 μL
- Material der Spitze: Transparentes Polypropylen
- Frei von Rnase, Dnase und humaner gDNA
- Nicht-pyrogenisch
- Verfügbare Optionen:
- Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
- Nicht steril oder steril - Kompatible Tonköpfe: 8- oder 96-Kanal-Standardlautstärke
- Rack-Format: ANSI/SLAS
- Material des Gestells: Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 μl |
| Gefiltert | Nicht gefiltert |
| Sterilität | Nicht steril |
| Farbe | Klar |
| Gestellfarbe | Grau |
| Reinigungsnachweise | DNAse-/RNAse-frei |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Automatisierung, Runden |
| Verpackung | SBS-Box |
| Menge | 50 Boxen/Karton |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?