Learn More
Axygen™ Axygen™ Maximum Recovery™ Pipettenspitze aus Polypropylen
Vermeiden Sie Kreuzkontaminationen mit automatischen Barrierespitzen. Axygen™ 10 μl-Mikrovolumen-Filterspitzen sind mit der Maxymum Recovery™ Technologie lieferbar, die die Rückgewinnung teurer Proben mit mehr Präzision und Genauigkeit ermöglicht. Extralange und sterilisierte Pipettenspitzen sind ebenfalls verfügbar.
Marke: Axygen™ T-300-L-R-S
44.08 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Fortschrittliche Pipettenspitzen mit Filterbarriere
- Optimal für die DNA-Amplifizierung sowie mikrobiologische Anwendungsbereiche, bei denen bereits Spurenverunreinigungen die Ergebnisse verfälschen können
- Der Filter lässt die Luft ungehindert hindurchströmen, während eine Kreuzkontamination durch Aerosole oder Flüssigkeiten verhindert wird
- Die einzelnen Filter werden mit einem Roboter in die Spitzen eingesetzt, um eine Kontamination durch Nuklease auszuschließen
- Verpackung in Gestellen mit versiegelter Unterseite und Deckel zum Schutz vor Kontamination
- Die nicht-pyrogenischen, transparenten Polyethylenfilter sind frei von DNA-Hemmern sowie austretenden Zusatzstoffen
- Die sterilisierten/unsterilisierten Spitzen sind auch in besonders langer Ausführung sowie als Maxymum Recovery™-Ausführung erhältlich:
- Maxymum Recovery-Technologie für extrem niedrigen Partikelrückhalt und hohe Ausbeute
- Die Spitzenausführung Maxymum Recovery ist auch mit Mikrovolumen-Aerosolbarriere erhältlich
Bestellinformation
- Großpackung ohne Filter: 1000 Spitzen/Packung, 240 Packungen/Karton, Großpackung mit Filter: 1000 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
- Im Gestell: 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
- Stapelgestelle: 96 Spitzen/Gestell, 5 Gestelle/Stapel,10, Stapel/Karton
Spezifikation
Ungefiltert | |
Ungefiltert | |
Durchsichtig | |
Ermöglicht die Rückgewinnung kostenintensiver Proben mit verbesserter Präzision und Genauigkeit | |
96 Spitzen/Rack, 10 Racks/Pk, 5 Packungen/Karton | |
Maximale Rückgewinnung™ |
10 μ l | |
Steril | |
DNAse-, RNAse- und Endotoxin-frei | |
Racks | |
Universelle Passform | |
Polypropylen |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13