Learn More
Axygen™ Axygen™ 8er-PCR-Röhrchenstreifen mit niedrigem Profil
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Weiß
Produkttyp:
Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen
Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen mit Real Time Streifenabdeckungen
Packungsgröße:
125 Stück
1250 Stück
Beschreibung
Mit hochglanzpolierten und präzisen Formen sorgen unsere Röhrchen in einer großen Auswahl an Streifenkappen für einen präzisen Wärmeübergang und eine leckagefreie Abdichtung.
- Die niedrige Form begünstigt schnellere und wirkungsvollere PCR-Reaktionen
- Ideal für 0.1 ml-Thermocycler
- Erhältlich in weiß und durchsichtig
- Echtzeit-optimierte, durchsichtige 8-Kappenstreifen für PCR, gewölbte 8-Kappenstreifen und mattierte, flache 8-Kappenstreifen
- Zertifiziert RNase-/DNase-frei und nicht pyrogen
- Empfohlener Volumenmessbereich 5 bis 125 μl
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Frei von RNase, DNase und Pyrogen |
| Farbe | Weiß |
| Volumen (metrisch) | 0.1 mL |
| Menge | 125/Pk. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 0.1 ml-Thermocycler für Reaktionen mit geringem Probenvolumen |
| Form | Konisch |
| Sterilität | Unsteril |
| Material | Polypropylen |
| Format | Strip |
| Produkttyp | Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen |