Beschreibung
Für Labore mit höherem Durchsatz bietet Axygen Dichtungsoptionen, die dem Anspruch nach einem höheren Automatisierungsgrad zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis gerecht werden. Jede “Well-Dichtung” versiegelt sich nach dem Durchstoßen selbst und gewährleistet eine luftdichte Versiegelung der Wells. Für PCR, Lagerung, ELISA, Gewebekulturen.
- Speziell entwickelt für die Axygen- und PCR-Mikrotiterplatten, komplettes System für chemische Assays erhältlich
- Für die Verwendung mit 384-Well-Mikrotiterplatten
- Die autoklavierbare Auflage aus Silikonpolymer hält zahlreichen PCR-Zyklen stand.
- Sicher für Anwendungen, bei denen DMSO und ähnlich aggressive Lösungsmittel erforderlich sind
- Kostengünstig, kann wiederverwendet werden.
- Enthält keine Klebstoffe und keine extrahierbaren Substanzen, die Proben kontaminieren können.
- Gute Abdichtung zur Platte ohne Probenverdunstung oder Kontaminationen zwischen Wells
- Verwendbar in einem breiten Temperaturbereich – von -80 ° bis zu +121 °C
- Alphanumerisches Raster mit hohem Kontrast für einfache Well-Identifikation
- Kompatibilität: P-5ML-48-C
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Naturfarben |
| Material | Silikon |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Anzahl Wells | 48 |
| Anzahl pro Karton | 50/Karton |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -176 °F bis 250 °F |
| Produkttyp | Impermamat Dichtungsmatte |
| Temperaturbereich (metrisch) | -80 bis +121 °C |
| Mehr anzeigen |