Learn More
Axygen™ IMAG Handgeräte zur Trennung magnetischer Perlen
Artikelnummer. 15879692 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
96-Well-Mikrotiterplatten
Rörchen
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Packungsgröße
15879692 96-Well-Mikrotiterplatten 1 Stück
17246740 Rörchen -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15879692 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. IMAG96P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00 CHF
    820.50 CHF / 1 Stück
    Sparen 484.50 CHF
    37% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Durch einfaches Umdrehen eines Röhrchens oder einer Mikrotiterplatte lässt sich eine Trennung mit niedrigem Durchsatz in eine mit hohem Durchsatz umwandeln.
Der Einsatz von Magnetseparationsvorrichtungen (MSDs) ist bei jedem auf paramagnetischen Beads basierenden Reinigungsverfahren unerlässlich. Traditionell sind MSDs nicht für die manuelle Bedienung optimiert und die meisten benötigen elektrisch betriebene Flüssigkeitshandhabungssysteme. IMAG MSDs sind im Röhrchen- oder Mikrotiterplattenformat erhältlich und wurden entwickelt, um die manuelle Verarbeitung von Magnetkügelchen-Trennungen zu vereinfachen, einschließlich Nukleinsäurereinigung und -aufbereitung, zellbasierter Assays sowie Antikörper- und Proteinreinigungen.
  • IMAG MSDs eignen sich für Einzelröhrchen- oder 96-Well-Mikrotiterplattenformate.
  • Schnelle Trennzeit
        - Starke Magnete ermöglichen Trennzeiten von weniger als 30 Sekunden.
        - Hält Röhrchen oder Mikrotiterplatten und ermöglicht so schnelle Waschschritte
  • Die manuelle Bedienung ermöglicht einen niedrigen oder hohen Durchsatz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format 96-Well-Mikrotiterplatten
Isolation Technology Magnetic Bead
Zur Verwendung mit (Geräte) 96 Mikrotiterplatten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Nukleinsäurereinigung und -aufbereitung, zellbasierte Assays, Antikörper- und Proteinreinigung
Enthält Starke Magnete, die eine Trennzeit von weniger als 30 Sekunden ermöglichen
Produkttyp Magnetische Trennvorrichtung
Menge Je