Learn More
Axygen™ Axygen™ horizontale Gelbox, 7 cm
Artikelnummer. 15539923 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
7 x 7 cm, 7 x 10 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15539923
Marke: Axygen™ HGB7
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Jede Einheit wird mit Gelträgern in zwei Größen geliefert
  • Auslaufsicheres externes Gelgießen, durch das es möglich wird, das Gel außerhalb des Behälters zu gießen, während ein anderes Gel im Inneren läuft
  • Leicht austauschbare, versenkte Elektroden zur Reduzierung möglicher Schäden
  • Diese Gelbehälter bieten jahrelang zuverlässige Dienste
  • Flexibilität: Jede Einheit enthält 2 Größen von Geltabletts, um Anwendungen zu optimieren
  • Externes Gelgießen in den Gelbehälter ermöglicht das Ablaufen der Gele während der nächste Guss erfolgt
  • Anwenderfreundlichkeit: Der Axygen-Kontrastverstärker erleichtert das Laden von Gelen
  • Robustes Spritzgießen wird von einer 3-Jahres-Garantie unterstützt
  • Größere Einheiten sind mit Rückführungsanschlüssen ausgestattet, die einen Pufferwechsel ermöglichen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anzahl pro Karton 1/Cs.
Anzahl pro Packung 1/Pk.
Abmessungen (L x B) 7 x 7 cm, 7 x 10 cm
Länge (angloamerikanisch) 2.7 Zoll
Länge (metrisch) 7 cm
Breite (angloamerikanisch) 2.7 Zoll, 3.9 Zoll
Breite (metrisch) 7 cm, 10 cm