Learn More
Axygen™ Transparente Automatisierungspipettenspitzen zum Aufhängen für die Hamilton Microlab™ Star Serie und Nimbus™, 5er-Packung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15591403 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 μl
Packungsgröße:
5760 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
15591403 10 μl 5760 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15591403 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. HTF10CHTRS5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    907.00 CHF
    748.27 CHF / 5760 Stück
    Sparen 158.73 CHF
    17% Rabatt
Verfügbar ab: 05-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Geeignet für die Hamilton Microlab™ Star Serie und Nimbus™ Automatisierte Liquid-Handling-Arbeitsstationen
Axygen bietet eine Alternative für Ihr Hamilton™ STARline-System.
Diese Spitzen sind:
  • Nach strengen Vorgaben und unter strenger Verfahrensüberwachung hergestellt und mittels Automatisierung montiert, um eine gleichbleibende Leistung und Qualität zu gewährleisten
  • Erhältlich in den Ausführungen unsteril, steril, ohne Filter und mit Filter
  • Erhältlich als transparente Spitzen oder Spitzen aus leitfähigem schwarzem Polypropylen
  • Erhältlich als 96 Well-Gestell mit hängenden Spitzen, als verschachteltes Spitzengestell und als individuelles auf dem Deck sitzendes Gestell
  • Entwickelt für Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus und Nimbus™ Arbeitsstationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe klar
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Reinigungsnachweise DNase-, RNase- und Pyrogen-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pyrogenfrei, für hohe Anforderungen unter strengen Prozesskontrollen
Format Hängende Pipettenspitze
Spitzenform Automatisierung
Verpackung 5 Gestelle/Packung, 12 Packungen/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Hamilton MICROLAB Nimbus
Material Polypropylen