Learn More
Axygen™ GentleFit™ Dual-Shot Pipettenspitzen mit Filter
Die weiche, auslaufsichere Versiegelung besticht durch ihre universelle Passform
Marke: Axygen TLF-10-R-S
Beschreibung
Diese Filterspitzen werden aus zwei unterschiedlichen Harzen hergestellt. Das obere Endstück aus thermoplastischem Elastomer (TPE) dichtet leicht ab, sorgt für einen leichtgängigen Spitzenabwurf und ist dem Volumen entsprechend farbkodiert. Der feste Körper aus Polypropylen mit Graduierungen ist gerade, von glasähnlicher Klarheit und nicht reaktiv.
- Vielseitig einsetzbar. Die Dual-Shot-Technologie sorgt für einheitliches Pipettieren mit den meisten für die Forschung geeigneten Pipetten
- In drei Größen lieferbar: 10, 200 und 1000 μl
- Weniger Kraftaufwand beim Aufnehmen
- Geringer Kraftaufwand beim Abwerfen
- Wirtschaftlich durch geringeren Pipettenverschleiß
- Ergonomisches Design, die weiche Spitze dichtet schon bei wenig Anpressdruck optimal ab
- ideal für Mehrkanalpipetten
- Oberes Endstück nach Volumen farbkodiert
- Vorsterilisiert
- Zertifiziert frei von RNase, DNase und humaner DNA
Spezifikation
10 μl | |
Steril | |
Polypropylen |
Gefiltert | |
Racks |