Learn More
Axygen™ Zubehör für das Geldokumentationssystem, UV-Übertragungstablett
Artikelnummer. 16683004 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Geldokumentationssystem (GD-1000)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
16683004 Geldokumentationssystem (GD-1000) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16683004 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. GDGCS
Verfügbar ab: 11-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Geldokumentationssystem (GD-1000)
Schützt den UV-Transilluminator beim Ausschneiden von Bändern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp UV-Übertragungstablett
Zur Verwendung mit (Geräte) Geldokumentationssystem (GD-1000)